Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylenhætter til S/T-flasker
Artikelnummer. p-76237 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Hvid
Sort
Produkttype:
Åbn Top Cap
Lukket tophætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. 11784229
Brand: DWK Life Sciences 24071601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Wheaton Diagnostiske glasflasker
  • Uforet
  • Åbne og lukkede hætter
  • 20-400 skruegevind
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 300/Cs.
Halsfinish 20-400
Certificeringer/compliance ISO 9001
Produkttype Åbn Top Cap
Til brug med (udstyr) Diagnostisk flaske med skruehals