Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylenhætter til S/T-flasker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Hvid
Sort
Produkttype:
Åbn Top Cap
Lukket tophætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Beskrivelse
- Uforet
- Åbne og lukkede hætter
- 20-400 skruegevind
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 300/Cs. |
| Halsfinish | 20-400 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Produkttype | Lukket tophætte |
| Til brug med (udstyr) | Diagnostisk flaske med skruehals |