Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Caps af polyethylen
Artikelnummer. p-76220 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
EZ hætteglas
Snap cap prøveflaske
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
22 mm
30 mm
34 mm
45 mm
nr. pr. sag:
1000/Cs.
200/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Artikelnummer. 10261292
Brand: DWK Life Sciences 242612
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle størrelser har faner for nem fjernelse
Til brug med Snap Cap prøveflasker.
  • Naturlig polyethylen med lav densitet
  • Snap Cap
  • Farve: Naturlig
  • Ingen liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 22 mm
Farve Neutral
Materiale LDPE
nr. pr. sag 200/Cs.
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) Snap cap prøveflaske