Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Caps af polyethylen
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
EZ hætteglas
Snap cap prøveflaske
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
22 mm
30 mm
34 mm
45 mm
nr. pr. sag:
1000/Cs.
200/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Beskrivelse
Til brug med Snap Cap prøveflasker.
- Naturlig polyethylen med lav densitet
- Snap Cap
- Farve: Naturlig
- Ingen liner
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 45 mm |
| Farve | Neutral |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 200/Cs. |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | Snap cap prøveflaske |