Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Polyacetal klemmer
Artikelnummer. p-31190 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Gul
Mørkegrøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12438922
Brand: DWK Life Sciences™ 297746
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farvekodede klemmer holder standard koniske samlinger sikkert under moderat tryk
  • Støbt af polyoxymethylen (POM), en acetalharpiks
  • Ridser ikke glas og kan modstå temperaturer op til 150 °C
  • Modstandsdygtig over for baser og svage syrer
  • Ikke modstandsdygtig over for halogengasser og koncentrerede syrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Standard konusklemme
Materiale POM acetal
Til brug med (udstyr) Kuderna Danish Evaporative Concentrator
Farve Gul