Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Polyacetal klemmer
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Gul
Mørkegrøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Støbt af polyoxymethylen (POM), en acetalharpiks
- Ridser ikke glas og kan modstå temperaturer op til 150 °C
- Modstandsdygtig over for baser og svage syrer
- Ikke modstandsdygtig over for halogengasser og koncentrerede syrer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Standard konusklemme |
| Materiale | POM acetal |
| Til brug med (udstyr) | Kuderna Danish Evaporative Concentrator |
| Farve | Gul |