Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ikke-graduerede medieflasker i plast
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Beskrivelse
Ideel til blanding og opbevaring af dyrkningsmedier eller til brug med destilleret vand, analytiske standarder og reagenser, når de er udstyret med et polyethylenforet skruelåg.
- Stor åbning, speciel læbe og skrånende skuldre for nem hældning, rengøring
- Med polyethylen-forede hætter
- Leveres med hætter påsat og krympeindpakket i praktiske bakker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,08 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Til destilleret vand, analytiske standarder og reagenser, når de er udstyret med et polyethylenforet skruelåg |
| Materiale | PET |
| Mængde | 24 Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Halsfinish | 33-430 |
| Uddannet | Nej |
| Form | Firkant |
| Vis mere |