Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Imhoff kegle af plast
Artikelnummer. 12492252 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12492252 1000 ml Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 12492252 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W990800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1683.00 DKK
    1262.08 DKK / Pakke med 4
    Spare 420.92 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
1000mL styren-acrylonitrilenhed
  • Graderinger: 0,3 til 1 ml (i 0,1 ml underafdelinger); 1 til 10 ml (i 0,5 ml); 10 til 40 ml (i 1 ml); og 40 til 100 ml (i 2 ml)
  • Markeringer også ved 250, 500 og 1000 ml
  • Fremstillet af styren-acrylonitril og leveret med proppet polypropylen hætte
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 ml
Til brug med (applikation) Imhoff keglestativ, volumetrisk bestemmelse af bundfældelige faste stoffer i overflade- og saltvand samt husholdnings- og industriaffald
Uddannet Ja
Materiale SAN
Volumen (engelsk) 33,81 oz.
Højde (engelsk) 18 tommer
Højde (metrisk) 45.72 cm