Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxidhærdet silikoneslange til almindelig laboratoriebrug
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
Samlet længde (metrisk):
150 cm
760 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 31/100 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,09 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 2.3 mm |
| Til brug med (applikation) | Peristaltisk pumpe |
| Produkttype | Slanger |