Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxidhærdet silikoneslange til almindelig laboratoriebrug
Artikelnummer. 10107624 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
Samlet længde (metrisk):
150 cm
760 cm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 10107624
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 374305
Only null left
Add to basket
Add to basket
Samlingen består af 1,5 m (5 fod) sektion af silikoneslange med en vægtykkelse på 2,3 mm, en synke af borosilikatglas og en leveringsdyse af polypropylen.
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (engelsk) Indre 11/100 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Tykkelse (engelsk) 0,09 tommer.
Tykkelse (metrisk) 2.3 mm
Til brug med Peristaltisk pumpe
Produkttype Slanger