Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Peristaltisk pumpeslange: Slangestang/Luer-adapter
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Til dispensering af pumpe og montering af manifold
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indvendig | 7/100 inde. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 2 mm |
| Til brug med (applikation) | Doseringspumpe |
| Til brug med | Doseringspumpe |
| Samlet længde (engelsk) | 0,12 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 3 mm |
| Type | Slangebarb/Luer-adapter |
| Længde (metrisk) | 3 mm |