Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ PBT skruelåg
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Trådstørrelse (metrisk):
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Med PTFE-belagt silikonefor
- Lukkemateriale: polybutylenterephthalat (PBT)
- Lukkestørrelse: 45 mm (1,77 tommer)
- Lukkefarve: Rød
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | PBT |
| nr. pr. sag | 10 Cs. |
| Trådstørrelse (metrisk) | 40 mm |
| Liner materiale | PTFE/Silicone |
| Halsfinish | 40 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |