missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DWK Life Sciences Wheaton™ Åbn top skruelåg med silikone liner

Skruelåg med åben top har en bundet PTFE-beklædt silikoneforing, der giver adgang med en sprøjte.

Brand:  DWK Life Sciences W240849

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 12633375

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7160.00 DKK
    5958.19 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1201.81 DKK
    16% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-03-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • Kan modstå autoklavering/sterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

Sort
1000 Cs.
ISO 9001
Glasflaske eller hætteglas
Fenolharpiks
13-425
Åbn den øverste skruelåg
PTFE/Silicone
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Åbn top skruelåg med silikone liner > Sort phenol; Åben top; PTFE/Silicone foring; Skruelåg størrelse: 13mm-425

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.