Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Åbn top skruelåg med silikone liner
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
15-425
Farve:
Hvid
Sort
nr. pr. sag:
1000 kr.
250 c.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Beskrivelse
- Kan modstå autoklavering/sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 250 c. |
| Halsfinish | 13-425 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Produkttype | Åbn den øverste skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | Glasflaske eller hætteglas |
| Lukke liner | PTFE/Silicone |