Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Omnispense™ Plus tilbehørspumpehoveder til peristaltisk pumpe
Artikelnummer. p-158733 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Type:
Kassettepumpehoved
Pumpehoved
Til brug med (applikation):
1,6 mm vægrør
2,3 mm vægrør
Slange med lille diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11784239
Brand: DWK Life Sciences W375022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Wheaton Omnispense Plus doseringspumpe
  • Stabelbare pumpehoveder (13-687-444 og -442) giver brugeren mulighed for at tilføje op til to ekstra pumpehoveder til i alt tre pumpehoveder pr. dispenseringspumpe
  • Kassettepumpehoved ideel til flerkanalsapplikationer
  • Aftagelige kassetter kan forudindlæses med rørelementer og skiftes uden at stoppe drevet
†Til slanger med borestørrelser fra 0,13 til 2,79 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Valgfrit stabelpumpehoved til 2,3 mm vægslange
Til brug med (applikation) 2,3 mm vægrør
Til brug med Omnispense™ plus peristaltisk pumpe
Holder 4
Antal kanaler 1
Type Pumpehoved