Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Omnispense™ Plus tilbehørspumpehoveder til peristaltisk pumpe
Shop alle DWK Life Sciences produkterDescription
- Stabelbare pumpehoveder (13-687-444 og -442) giver brugeren mulighed for at tilføje op til to ekstra pumpehoveder til i alt tre pumpehoveder pr. dispenseringspumpe
- Kassettepumpehoved ideel til flerkanalsapplikationer
- Aftagelige kassetter kan forudindlæses med rørelementer og skiftes uden at stoppe drevet
†Til slanger med borestørrelser fra 0,13 til 2,79 mm.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Valgfrit 5-kanals pumpehoved til brug med slanger med lille boring |
| Til brug med (applikation) | Små borerør |
| Til brug med | Omnispense™ plus peristaltisk pumpe |
| Holder | 4 |
| Antal kanaler | 5 |
| Type | Kassettepumpehoved |