Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Nephelo kulturkolbe med renseport og hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
300 mL
500 mL
1000 mL
Inkluderer:
14 x 140 mm Sidearm
19 x 140 mm Sidearm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Borosilikatglas med lavt ekstraheri
- Sidearmstørrelse, 19x 140 mm
- Hættestørrelser, 38 mm-430 (tophætte) og 20 mm-415 (sidearmshætte)
- Kasketter har hvid gummiforing
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Turbiditetsmåler eller nefelometer |
| Inkluderer | 19 x 140 mm Sidearm |
| Længde (engelsk) | 5,5'' |
| Længde (metrisk) | 14 cm |
| Trådstørrelse | 430 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukkestørrelse | 38 mm |