Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Naturlig HDPE-cylinderrunde med opskummede PE-forede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Beskrivelse
- Formonteret hvid polypropylen skruelåg med opskummet polyethylen foring
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) | 1,06 tommer |
| Materiale | HDPE |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 20-410 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Højde (metrisk) | 78 mm |
| Vis mere |