Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE-flasker med smal mund
Artikelnummer. 12472581 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 12472581
Brand: DWK Life Sciences 221163
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High Density Polyethylene hjælper med at beskytte lysfølsomme prøver og giver god kemisk resistens. Flasker med smal mund er ideelle til væsker. Fås med påsat hvid polypropylen skruelåg og skummet polyethylen foring
  • High Density Polyethylene, hvid farve
  • Hvid HDPE hjælper med at beskytte lysfølsomme prøver
  • God kemisk resistens
  • Smal mund ideel til væsker
  • Formonteret hvid polypropylen skruelåg med opskummet polyethylen foring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 1,06 tommer
Materiale HDPE
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 20-410
Certificeringer/compliance ISO 9001
Højde (metrisk) 78 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Højde (engelsk) 3,07 tommer.
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 27 mm
Lukketype Skruelåg