Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Mikrovævsslibere
Artikelnummer. p-156056 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,003 oz., 0,1 ml
0,006 oz., 0,2 ml
0,02 oz., 0,75 ml
Længde (engelsk):
3,46 tommer.
4,33 tommer
4,52 tommer.
Rørdiameter (engelsk) Udvendig:
0,15 tommer.
0,27 tommer.
0,31 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 25
Artikelnummer. 11531305
Brand: DWK Life Sciences 357844
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i ekstremt præcist arbejde, når der kræves skånsom håndbetjening
  • Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
Potter-Elvehjem Mikrovævssliber
  • Beholder og hældelæbe giver nem dekantering af mikroprøven
  • Enheden kan autoklaveres/steriliseres for at forhindre krydskontaminering mellem prøver
  • Støbefrihedsområde: 0,1– 0,15 mm
Mikrovævssliber med PTFE afstandsstykke
  • PTFE spacer justerer støderen og reducerer aerosoling af produktet
  • Indeholder en finmalet støder og rør af glas
  • Autoklaverbar
Engangs mikrovævssliber
  • Engangs for at eliminere krydskontaminering og nyttig til radioaktive prøver
  • Lille kværnområde giver mulighed for høj prøvegenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 0,003 oz.
Kapacitet (metrisk) 0.1 mL
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Mikrovævssliber til engangsbrug
Til brug med (applikation) Anvendes i ekstremt præcist arbejde, når der kræves skånsom håndbetjening
Længde (engelsk) 4,33 tommer
Længde (metrisk) 110mm
Længde (engelsk) rør 2,5 tommer
Længde (metrisk) rør 65mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,15 tommer.
Rørdiameter (metrisk) udvendig 4mm
Volumen 0,003 oz., 0,1 ml