Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Mikrovævsslibere
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,003 oz., 0,1 ml
0,006 oz., 0,2 ml
0,02 oz., 0,75 ml
Længde (engelsk):
3,46 tommer.
4,33 tommer
4,52 tommer.
Rørdiameter (engelsk) Udvendig:
0,15 tommer.
0,27 tommer.
0,31 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 25
Beskrivelse
Anvendes i ekstremt præcist arbejde, når der kræves skånsom håndbetjening
- Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
Potter-Elvehjem Mikrovævssliber
- Beholder og hældelæbe giver nem dekantering af mikroprøven
- Enheden kan autoklaveres/steriliseres for at forhindre krydskontaminering mellem prøver
- Støbefrihedsområde: 0,1– 0,15 mm
- PTFE spacer justerer støderen og reducerer aerosoling af produktet
- Indeholder en finmalet støder og rør af glas
- Autoklaverbar
- Engangs for at eliminere krydskontaminering og nyttig til radioaktive prøver
- Lille kværnområde giver mulighed for høj prøvegenvinding
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 0,02 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0.75 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Mikrovævssliber til engangsbrug |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Anvendes i ekstremt præcist arbejde, når der kræves skånsom håndbetjening |
| Længde (engelsk) | 3,46 tommer. |
| Længde (metrisk) | 88mm |
| Rørdiameter (engelsk) Udvendig | 0,31 tommer. |
| Vis mere |