Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Mikrosæt og tilbehør
Artikelnummer. 12485432 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Produkttype:
Claisen Adapter
Tilslutning af adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12485432
Brand: DWK Life Sciences 123753
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WHEATON standard konus Clear-Seal™ Fedtfrie samlinger giver glatte, uslebne overflader, som tætner uden fedt og reducerer fastslidning og forurening fra fedt
  • Apparatur til en bred vifte af organisk kemi eksperimenter til en lavere pris end at købe komponenterne separat
  • Clear-Seal™ samlinger kan erstatte jordenheder i enhver applikation og giver andre vigtige fordele i forhold til jordforbindelser
  • Overlegen i vakuum og radioaktive applikationer
  • Glatte overflader modstår forurening
  • Rengøring er enkel og grundig
  • Udskiftelig med jordforbindelser
  • Alle kemiske ændringer og termometerskæl forbliver synlige gennem leddene
  • Clear-Seal samlinger er aldrig blevet svækket ved slibning og er dannet af specielle vægrør, der er tungere end standardvægge for ekstra styrke
  • Fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
  • Clear-Seal samlinger er produceret til amerikanske standard koniske dimensioner og kan bruges i flæng med alle standard koniske slebne samlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Wheaton mikro kit
Inkluderer 19/22 Clear-Seal™ led
Produkttype Tilslutning af adapter