Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Mikrosæt og tilbehør
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Produkttype:
Claisen Adapter
Tilslutning af adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Apparatur til en bred vifte af organisk kemi eksperimenter til en lavere pris end at købe komponenterne separat
- Clear-Seal™ samlinger kan erstatte jordenheder i enhver applikation og giver andre vigtige fordele i forhold til jordforbindelser
- Overlegen i vakuum og radioaktive applikationer
- Glatte overflader modstår forurening
- Rengøring er enkel og grundig
- Udskiftelig med jordforbindelser
- Alle kemiske ændringer og termometerskæl forbliver synlige gennem leddene
- Clear-Seal samlinger er aldrig blevet svækket ved slibning og er dannet af specielle vægrør, der er tungere end standardvægge for ekstra styrke
- Fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
- Clear-Seal samlinger er produceret til amerikanske standard koniske dimensioner og kan bruges i flæng med alle standard koniske slebne samlinger
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Wheaton mikro kit |
| Inkluderer | 19/22 Clear-Seal™ led |
| Produkttype | Claisen Adapter |