Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinnerkolber
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
6 L
Inkluderer:
Kolbe med pumpehjul
Kun kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kolber af borosilikatglas
- To store sidearme med skruelåg
- Flex-type, pæreformet glashjul roterer fra en fast position over væskeniveauet omkring en fordybning i bunden af kolben
- Uddannet
- Aftagelig stift i rustfrit stål immobiliserer pumpehjulet under håndtering eller dekantering for at forhindre beskadigelse af celler eller mikrobærere
- Autoklaverbare kolber og pumpehjul til udvalgte størrelser kan også bestilles separat
- US patent nr. 3.854.704
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | Kolbe med pumpehjul |
| Sidearmsled | 33-430 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Lukkestørrelse | 51-440 |