Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinnerkolber
Artikelnummer. 10110631 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
6 L
Inkluderer:
Kolbe med pumpehjul
Kun kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10110631
Brand: DWK Life Sciences 356834
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstil højudbyttekulturer ved at opretholde en jævn cirkulation, mens mikrobærere holdes i suspension
  • Kolber af borosilikatglas
  • To store sidearme med skruelåg
  • Flex-type, pæreformet glashjul roterer fra en fast position over væskeniveauet omkring en fordybning i bunden af kolben
  • Uddannet
  • Aftagelig stift i rustfrit stål immobiliserer pumpehjulet under håndtering eller dekantering for at forhindre beskadigelse af celler eller mikrobærere
  • Autoklaverbare kolber og pumpehjul til udvalgte størrelser kan også bestilles separat
  • US patent nr. 3.854.704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Kolbe med pumpehjul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja