Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ og tilbehør
Shop alle Wheaton Science Products produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttype:
Indeks kort
M-T Vial File
Opbevaringsboks
Skillevæg
Mængde:
35 Sag
6 Sag
Til brug med (udstyr):
228778 Hængslet kasse
228780 Hængslet kasse
24 x 20 ml hætteglas
40 x 4 ml hætteglas
54 x 8 ml hætteglas
60 x 2 ml hætteglas
W228790 Hængslet etui
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 35
Pakke med 6
Description
Til kompakt og organiseret prøveopbevaring
- Opbevarer hætteglas i klar polystyrenkasse
- Skumindsatser og skillevægge giver beskyttelse
- Med alfanumerisk indekseringskort til identifikation
- Indekskort og partitioner fås også separat
Specifications
Specifications
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | Hætteglas opbevaring og transport |
| Til brug med (udstyr) | 60 x 2 ml hætteglas |
| Inkluderer | Klar polystyren hængslet kasse, skillevægge, skumindsatser og alfanumerisk indekseringskort |
| Antal steder | 60 |
| Produkttype | M-T Vial File |
| Mængde | 6 Sag |