Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ og tilbehør
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Produkttype:
Indeks kort
M-T Vial File
Opbevaringsboks
Skillevæg
Mængde:
35 Sag
6 Sag
Til brug med (udstyr):
228778 Hængslet kasse
228780 Hængslet kasse
24 x 20 ml hætteglas
40 x 4 ml hætteglas
54 x 8 ml hætteglas
60 x 2 ml hætteglas
W228790 Hængslet etui
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
Pakke med 6
Beskrivelse
Til kompakt og organiseret prøveopbevaring
- Opbevarer hætteglas i klar polystyrenkasse
- Skumindsatser og skillevægge giver beskyttelse
- Med alfanumerisk indekseringskort til identifikation
- Indekskort og partitioner fås også separat
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Hængslet låg |
| Farve | Klar |
| Materiale | Plast |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (applikation) | Praktisk opbevaring og transport af prøvehætteglas |
| Til brug med (udstyr) | 54 x 8 ml hætteglas |
| Holder | 54 (2, 4 og 8 ml hætteglas) |
| Inkluderer | Skumindsats, indekskort, skillevæg, polystyrenkasse |
| Antal steder | 54 |
| Produkttype | Opbevaringsboks |
| Vis mere |