Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ og tilbehør
Artikelnummer. 11718719 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Produkttype:
Indeks kort
M-T Vial File
Opbevaringsboks
Skillevæg
Mængde:
35 Sag
6 Sag
Til brug med (udstyr):
228778 Hængslet kasse
228780 Hængslet kasse
24 x 20 ml hætteglas
40 x 4 ml hætteglas
54 x 8 ml hætteglas
60 x 2 ml hætteglas
W228790 Hængslet etui
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
Pakke med 6
Artikelnummer. 11718719
Brand: DWK Life Sciences 228778
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til kompakt og organiseret prøveopbevaring
  • Opbevarer hætteglas i klar polystyrenkasse
  • Skumindsatser og skillevægge giver beskyttelse
  • Med alfanumerisk indekseringskort til identifikation
  • Indekskort og partitioner fås også separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Hætteglas opbevaring og transport
Til brug med (udstyr) 60 x 2 ml hætteglas
Inkluderer Klar polystyren hængslet kasse, skillevægge, skumindsatser og alfanumerisk indekseringskort
Antal steder 60
Produkttype M-T Vial File
Mængde 6 Sag