Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ og tilbehør
Artikelnummer. 10556525 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Produkttype:
Indeks kort
M-T Vial File
Opbevaringsboks
Skillevæg
Mængde:
35 Sag
6 Sag
Til brug med (udstyr):
228778 Hængslet kasse
228780 Hængslet kasse
24 x 20 ml hætteglas
40 x 4 ml hætteglas
54 x 8 ml hætteglas
60 x 2 ml hætteglas
W228790 Hængslet etui
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
Pakke med 6
Artikelnummer. 10556525
Brand: DWK Life Sciences 228785
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til kompakt og organiseret prøveopbevaring
  • Opbevarer hætteglas i klar polystyrenkasse
  • Skumindsatser og skillevægge giver beskyttelse
  • Med alfanumerisk indekseringskort til identifikation
  • Indekskort og partitioner fås også separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport af prøvehætteglas
Til brug med (udstyr) 228780 Hængslet kasse
Produkttype Indeks kort
Mængde 35 Sag