Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lyofiliseret prop: 3-bens frysetørringsprop
Artikelnummer. 10106047 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10106047
Brand: DWK Life Sciences W224100407
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget lav adsorption af konserveringsmidlerne i vandige parenterale opløsninger - Tilgængelig i 2-bens-, 3-bens- og iglo-typer.
  • Viser et meget lavt niveau af fugtadsorption
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 1.3 cm
Diameter (metrisk) 2 cm
Til brug med (applikation) Lyofilisering
Hårdhed 46 Durometer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Materiale Brombutylgummi
Produkttype 3-bens lyofiliseringsprop