Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lyofilisering grå butylprop
Artikelnummer. 13273539 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 13273539
Brand: DWK Life Sciences W651450
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance klasse A, USP Type I, ASTM E438
Diameter (metrisk) Indvendig 0.7 cm
Diameter (metrisk) 1.3 cm
Til brug med (applikation) Lyofilisering
Hårdhed 50 Durometer
Størrelse 1.1 cm
Farve Grå
Materiale Butyl gummi
Produkttype 2-bens lyofiliseringsprop