Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LVI™ Hætteglas med Crimp Top
Artikelnummer. 12633385 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukketype:
Crimp Cap
Skruelåg
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12633385
Brand: DWK Life Sciences 22522101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et stykke 0,3 ml hætteglas af klare eller ravgule glas eliminerer lækage og fordampning
En 300 μL tilspidset indsats er smeltet sammen til en 12x 32 mm hætteglas, der sikrer, at prøven er forseglet med hætte og septa.
  • Hætteglasset har et restvolumen, der kan være så lavt μsom 4 L, afhængigt af opløsningsmiddel, nåletype og dybdejustering af autosampleren
  • Kompatibel med autosamplere, der bruger 12 OD x32 mmH hætteglas
  • En lille flare øverst på indsatsen giver et større nålemålområde
  • Indsatser og klare hætteglas er lavet af ASTM™ Type I klasse A borosilikatglas
  • Rav hætteglas er lavet af ASTM Type I klasse B borosilikatglas
  • Med hvid keramisk markeringsplet for lettere prøveidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 0.3 mL
Volumen (engelsk) 0.1 dr.
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I, klasse A
Type LVI™ Hætteglas