Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-density udvidede kontrollerede dropperspidser
Artikelnummer. 12456021 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Pink (Pink)
Rød
Materiale:
LDPE
Polyethylen
nr. pr. sag:
100 Cs.
1000 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12456021
Brand: DWK Life Sciences W242405A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
8 mm udvidet kontrolleret dråbespids lavet af LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Udvidet kontrolleret dråbespids dispenserer én dråbe ad gangen
  • Gennemsnitlig dråbestørrelse er 44 μL± 6 μL
  • Sag på 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Materiale Polyethylen
nr. pr. sag 1000 kr.
Certificeringer/compliance ISO 9001
Drop Størrelse 41μ L
Produkttype Dropper Tip
Til brug med (udstyr) Dråbeflaske i plast