Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lavdensitet udvidede kontrollerede dropperspidser (13 mm)
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Materiale:
LDPE
Polyethylen
nr. pr. sag:
100 c.
1000 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Udvidet kontrolleret dråbespids dispenserer én dråbe ad gangen
- Gennemsnitlig dråbestørrelse er 44 μL± 6 μL
- Kasse med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lilla |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 100 c. |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Drop Størrelse | 41μ L |
| Produkttype | Dropper Tip |
| Til brug med (udstyr) | Dråbeflaske i plast |