Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lavdensitet udvidede kontrollerede dropperspidser (13 mm)
Artikelnummer. 10119632 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Materiale:
LDPE
Polyethylen
nr. pr. sag:
100 Cs.
1000 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10119632
Brand: DWK Life Sciences 242416
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
13 mm forlænget kontrolleret dråbespids lavet af LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Udvidet kontrolleret dråbespids dispenserer én dråbe ad gangen
  • Gennemsnitlig dråbestørrelse er 44 μL± 6 μL
  • Kasse med 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale LDPE
nr. pr. sag 100 Cs.
Certificeringer/compliance ISO 9001
Drop Størrelse 41μ L
Produkttype Dropper Tip
Til brug med (udstyr) Dråbeflaske i plast