Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flydende scintillationshætteglas
Artikelnummer. p-206305 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Metalfolie/kork
Polyethylen
Mængde:
1000/Cs.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12477341
Brand: DWK Life Sciences 986706
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver et økonomisk alternativ til standard scintillationshætteglas. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials er fremstillet af stiv, men fleksibel HDPE-plast.
  • Med ureahætter
  • Med metalfolie/korkforing
Ordreinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 in. (27 x 61 mm) med hætte. Minimum hals-id, 0,5 tommer. (12,3 mm). Pakket i brugsbakker med hver opdelt bakke med plads til 100 hætteglas. Pakket med hætter påsat eller hætter pakket separat. Æsker med 1000 hætteglas er pakket i en enkelt plastikpose med hætter i en separat pose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Polyethylen
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,5 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 1,06 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 12.7 mm
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale HDPE
Volumen (metrisk) 20 mL
Højde (engelsk) 2,4''
nr. pr. sag 500
Emballagetype Bakke – 96 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Lukningsmateriale Urinstof
Lukketype Påsat skruelåg
Højde (metrisk) 61 mm
Mængde 500/Cs.