Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flydende scintillationshætteglas
Artikelnummer. 12477341 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Metalfolie/kork
Polyethylen
Mængde:
1000/Cs.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Mængde Pakningsstørrelse
12477341 Polyethylen 500/Cs. Pakke med 500
12447351 Metalfolie/kork 1000/Cs. Pakke med 1000
11556325 Metalfolie/kork 500/Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12477341 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 986706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2711.50 DKK
    2275.75 DKK / Pakke med 500
    Spare 435.75 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Giver et økonomisk alternativ til standard scintillationshætteglas. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials er fremstillet af stiv, men fleksibel HDPE-plast.
  • Med ureahætter
  • Med metalfolie/korkforing
Ordreinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 in. (27 x 61 mm) med hætte. Minimum hals-id, 0,5 tommer. (12,3 mm). Pakket i brugsbakker med hver opdelt bakke med plads til 100 hætteglas. Pakket med hætter påsat eller hætter pakket separat. Æsker med 1000 hætteglas er pakket i en enkelt plastikpose med hætter i en separat pose.
Tekniske data
Materiale (liner) Polyethylen
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,5 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 1,06 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 12.7 mm
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale HDPE
Volumen (metrisk) 20 mL
Højde (engelsk) 2,4''
nr. pr. sag 500
Emballagetype Bakke – 96 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Lukningsmateriale Urinstof
Lukketype Påsat skruelåg
Mængde 500/Cs.
Højde (metrisk) 61 mm