Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flydende scintillationshætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Metalfolie/kork
Polyethylen
Mængde:
1000/Cs.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
Giver et økonomisk alternativ til standard scintillationshætteglas. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials er fremstillet af stiv, men fleksibel HDPE-plast.
- Med ureahætter
- Med metalfolie/korkforing
Ordreinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 in. (27 x 61 mm) med hætte. Minimum hals-id, 0,5 tommer. (12,3 mm). Pakket i brugsbakker med hver opdelt bakke med plads til 100 hætteglas. Pakket med hætter påsat eller hætter pakket separat. Æsker med 1000 hætteglas er pakket i en enkelt plastikpose med hætter i en separat pose.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Metalfolie/kork |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 0,5 tommer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,06 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 12.7 mm |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
| Materiale | HDPE |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Højde (engelsk) | 2,4'' |
| nr. pr. sag | 500 |
| Vis mere |