Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Indlæg med begrænset volumen til E-Z Vials™
Artikelnummer. 10124032 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,25 ml
0,3 ml
0,35 ml
Materiale:
Borosilikatglas
Glas
Polypropylen
Inkluderer:
Med bundfjeder
Med flad bund
Med topfjeder
Med trin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Materiale Inkluderer unitSize
10124032 0,25 ml Glas Med bundfjeder Pakke med 100
12453691 0,35 ml Glas Med flad bund Pakke med 1000
12674793 0,1 ml Borosilikatglas Med topfjeder Pakke med 200
12694793 0,25 ml Polypropylen Med bundfjeder Pakke med 100
12604803 0,25 ml Borosilikatglas Med trin Pakke med 100
12614803 0,25 ml Polypropylen Med trin Pakke med 100
12634803 0,3 ml Borosilikatglas Med bundfjeder Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10124032 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 225265
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med adskillige hætteglas og hætter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0,25 ml
Inkluderer Med bundfjeder