Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Indsats med begrænset volumen til hætteglas med standardåbning
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
0,10 ml
0,25 ml
Materiale:
Borosilikatglas
Glas
Volume (engelsk) Indsæt:
0,003 oz.
0,006 oz.
Volumen (metrisk) Indsæt:
0,1 ml
0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Standard crimp top
- Type I borosilikatglas
- Indsats i begrænset volumen
- Bruges med 11 mm aluminium E-Z Seals™
- Til 12 x 32 mm hætteglas med standardåbning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 0,25 ml |
| Volume (engelsk) Indsæt | 0,006 oz. |
| Volumen (metrisk) Indsæt | 0,2 ml |
| Grundstil | Flad |