Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Indsats med begrænset volumen til hætteglas med standardåbning
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Standard crimp top
- Type I borosilikatglas
- Indsats i begrænset volumen
- Bruges med 11 mm aluminium E-Z Seals™
- Til 12 x 32 mm hætteglas med standardåbning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 0,10 ml |
| Volume (engelsk) Indsæt | 0,003 oz. |
| Volumen (metrisk) Indsæt | 0,1 ml |
| Lukketype | Crimp Top |
| Mængde | 100/Cs. |
| Markeringssted | No |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Vis mere |