Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Indsats med begrænset volumen til hætteglas med standardåbning
Artikelnummer. 12443691 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,10 ml
0,25 ml
Materiale:
Borosilikatglas
Glas
Volume (engelsk) Indsæt:
0,003 oz.
0,006 oz.
Volumen (metrisk) Indsæt:
0,1 ml
0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Materiale Volume (engelsk) Indsæt Volumen (metrisk) Indsæt unitSize
12443691 0,25 ml Borosilikatglas 0,006 oz. 0,2 ml Pakke med 1000
12624803 0,10 ml Glas 0,003 oz. 0,1 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12443691 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 225350531
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det originale design, der bruges i de fleste autosamplere
  • Standard crimp top
  • Type I borosilikatglas
  • Indsats i begrænset volumen
  • Bruges med 11 mm aluminium E-Z Seals™
  • Til 12 x 32 mm hætteglas med standardåbning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 0,25 ml
Volume (engelsk) Indsæt 0,006 oz.
Volumen (metrisk) Indsæt 0,2 ml
Grundstil Flad