Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækagesikre HDPE-flasker med bred mund
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Brand:  DWK Life Sciences 209550
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10001412
  • 2545.00 DKK / Pakke med 48
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-04-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering.
  • Ingen dryp hældning til ren hældning
  • Påsat polypropylenhætte forbliver tæt i længere tid
  • Bekvemmelighed pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
1000 mL
Neutral
Dobbelt tætningslukning, drypfri hældningslæbe
Bekvemmelighed
Brede
7,83 tommer.
63-415 mm
Skruelåg
33,81 oz.
3,58 tommer.
HDPE
ISO 9001
199 mm
Polypropylen
91 mm