Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækagesikre HDPE-flasker med bred mund
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Farve:
Neutral
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Pakke med 72
Beskrivelse
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering.
- Ingen dryp hældning til ren hældning
- Påsat polypropylenhætte forbliver tæt i længere tid
- Bekvemmelighed pakket
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 33,81 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 3,58 tommer. |
| Inkluderer | Dobbelt tætningslukning, drypfri hældningslæbe |
| Materiale | HDPE |
| Emballage | Bekvemmelighed |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 199 mm |
| Vis mere |