Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækagesikre HDPE-flasker med bred mund
Artikelnummer. 10738904 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Farve:
Neutral
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 10738904
Brand: DWK Life Sciences 209625
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering.
  • Ingen dryp hældning til ren hældning
  • Påsat polypropylenhætte forbliver tæt i længere tid
  • Bekvemmelighed pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 1,29 tommer.
Inkluderer Dobbelt tætningslukning, drypfri hældningslæbe
Materiale HDPE
Emballage Bekvemmelighed
Certificeringer/compliance ISO 9001
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 69 mm
Højde (engelsk) 2,71 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-410 mm
Diameter (metrisk) 33 mm
Lukketype Skruelåg