Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækage-resistente PP-flasker med smal mund
Artikelnummer. 10692963 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10692963 8 mL 20-410 mm Pakke med 72
10651233 4 mL 13-425 mm Pakke med 72
10386992 15 mL 20-410 mm Pakke med 72
10602973 30 mL 20-410 mm Pakke med 72
10483902 60 mL 20-410 mm Pakke med 72
10493902 125 mL 24-410 mm Pakke med 72
10494092 250 mL 24-410 mm Pakke med 72
10622973 500 mL 28-410 mm Pakke med 48
10662973 1000 mL 38-430 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10692963 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 209163
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering.
  • Ingen dryp hældning til ren hældning
  • Påsat polypropylenhætte forbliver tæt i længere tid
  • Bekvemmelighed pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelsk) 0,3 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 0,98 tommer
Inkluderer Dobbelt tætningslukning, drypfri hældningslæbe
Materiale Polypropylen
Emballage Bekvemmelighed
Certificeringer/compliance ISO 9001
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 43 mm
Højde (engelsk) 1,69 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg