Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækage-resistente PP-flasker med smal mund
Artikelnummer. 10651233 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 10651233
Brand: DWK Life Sciences 209161
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering.
  • Ingen dryp hældning til ren hældning
  • Påsat polypropylenhætte forbliver tæt i længere tid
  • Bekvemmelighed pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelsk) 0,13 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 0,62 tommer.
Inkluderer Dobbelt tætningslukning, drypfri hældningslæbe
Materiale Polypropylen
Emballage Bekvemmelighed
Certificeringer/compliance ISO 9001
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 38 mm
Højde (engelsk) 1,49 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 13-425 mm
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Skruelåg