Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækagebestandige LDPE-flasker med smal mund
Artikelnummer. p-40053 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Lukkestørrelse:
20-410 mm
24-410 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 12465482
Brand: DWK Life Sciences 208923
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering
  • Ingen dryp hældning til ren hældning
  • Påsat polypropylenhætte forbliver tæt i længere tid
  • Bekvemmelighed pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelsk) 0,3 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 0,98 tommer
Inkluderer Dobbelt tætningslukning, drypfri hældningslæbe
Materiale LDPE
Emballage Bekvemmelighed
Certificeringer/compliance ISO 9001
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 43 mm
Højde (engelsk) 1,69 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg