Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækagesikre HDPE-flasker med låg
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Beskrivelse
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering
.
- Smal mund
- Ingen dryp hældning til ren hældning
- Vedhæftede lukninger forbliver tætte i længere tid
- Bekvemmelighed pakket
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,1 oz., 4 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,1 oz. |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) | 0,62 tommer. |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | 13-425 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Højde (metrisk) | 38 mm |
| Højde (engelsk) | 1,4 tommer |
| Vis mere |