Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækagesikre HDPE-flasker med låg
Artikelnummer. 10306712 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 10306712
Brand: DWK Life Sciences 209050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering
.
  • Smal mund
  • Ingen dryp hældning til ren hældning
  • Vedhæftede lukninger forbliver tætte i længere tid
  • Bekvemmelighed pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 3,58 tommer.
Materiale HDPE
Halsfinish 38-430
Certificeringer/compliance ISO 9001
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 210 mm
Produkttype Lækagesikker flaske
Højde (engelsk) 8,2 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Skruelåg